Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tropftrichter, zylindrisch, mit Teilung
Der Tropftrichter ermöglicht eine dosierte Zugabe von Lösungen.
Marke: DWK Life Sciences 241225406
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.56000kg
Beschreibung
Die dosierte Zugabe von Lösungen, Reaktionsgemischen und/oder Chemikalien erfolgt idealerweise mithilfe eines Tropftrichters.- Mit NS-Hahn und Hahnsicherung
- Die Geschwindigkeit der Zufuhr lässt sich einstellen
- Zylindrisch mit Teilung
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
Spezifikation
13 mm | |
Boro 3.3, Polypropylen | |
Gleichmäßige und dosierte Flüssigkeitszufuhr zu einem Reaktionsgemisch; Messung von Flüssigkeitsmengen | |
Je 1 |
1000 mL | |
ja | |
20 mL |