Learn More
Witeg™ Tropftrichter
Artikelnummer. 10178391
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Verbindungsnummer:
14/23
29/32
Sperrhahn:
Ja
Ja, PTFE
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verbindungsnummer Sperrhahn unitSize
10178391 50 ml 29/32 Ja 1 Stück
10051873 50 ml 14/23 Ja 1 Stück
10002403 250 ml 29/32 Ja 1 Stück
10668083 100 ml 14/23 Ja, PTFE 1 Stück
10347243 250 ml 14/23 Ja, PTFE 1 Stück
10741924 25 ml 14/23 Ja -
10357243 500 ml 29/32 Ja, PTFE -
10791814 250 ml 14/23 Ja -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10178391 Lieferant Witeg™ Lieferanten-Nr. 1 856 050
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die Witeg™ Tropftrichter sind mit einem Absperrhahn ausgestattet, um Flüssigkeiten kontrolliert und tropfenweise zu transferieren.
  • Tropftrichter, nach DIN 12567
  • Zylindrisch
  • Druckausgleichsschlauch
  • Messlinien
  • ST-Absperrhahn
  • Schraubengewinde-Mutter
  • Konstruktion aus Borosilikatglas
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Zertifizierung/Konformität DIN 12567
Skala Ja
Enthält Feststellmutter mit Schraubengewinde
Graduierungen 1 ml
Verbindungsnummer 29/32
Sperrhahn Ja
Produkttyp Tropftrichter