Learn More
DRP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 26631-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16885035
  • 112.71 € / 20 Mikroliter
Voraussichtliches Versanddatum: 25-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Members of the dystrophin family of proteins perform a critical role in the maintece of membrane-associated complexes at points of intercellular contact in vertebrate cells. Dystrophin related protein 2 is predicted to resemble certain short C-terminal isoforms of dystrophin and dystrophin-related protein 1 (DRP1 or utrophin). DRP2 is expressed principally in the brain and spinal cord.
Spezifikation
Spezifikation
DRP2
0.4 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q05AA6, Q13474, Q9EPA0
DRP 2, DRP2, dystrophin related protein 2
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
13497, 1821, 66027
Western Blot
Unconjugated
DRP2
Liquid
DRP2
DRP2 Fusion Protein Ag24462
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse, Rat