Learn More
Eppendorf™ Trommelrotor T 60-11, komplett
Zur Verwendung mit Eppendorf Zentrifuge 5810/5810 R entwickelt
Marke:  Eppendorf™ 5804730003
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.90000kg
Artikelnummer. 10104771
  • 1830.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Rotor T-60-11
  • Für die Zentrifuge 5810/5810 R
  • Inklusive Rotordeckel
  • Für 1.5/2.0 ml-Röhrchen
  • Ohne Adapter
Spezifikation
Spezifikation
Rotor T-60-11 mit Deckel
5810/5810R Zentrifuge
Deckel