Learn More
Fisherbrand™ Block aus eloxiertem Aluminium
Click to view available options
Beschreibung:
Fasst 12 x 16 ml-Röhrchen
Fasst 20 x 10 ml-Röhrchen
Fasst 20 x 12 ml-Röhrchen
Fasst 20 x 13 ml-Röhrchen
Fasst 35 x 6 ml-Röhrchen
Fasst 6 x 20 ml-Röhrchen
Fasst 6 x 25 ml-Röhrchen
Für 12 x 15 ml-Röhrchen
Für 24 x 0.5 ml-Röhrchen
Für 24 x 1.5 ml-Röhrchen
Für 24 x 2.0 ml-Röhrchen
Für 48 x 0.2 ml-Röhrchen
Für 5 x 50 ml-Röhrchen
Keine Löcher
Mit 96 Löchern
Beschreibung
- Ausgezeichnete Wärmeübertragung
- Eloxiertes Gehäuse für bessere Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Erhältlich für mehrere Reagenzglaszahlen und -größen
Bestellinformation
Holds
Spezifikation
Beschreibung | Für 24 x 2.0 ml-Röhrchen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für AccuBlock digitales Trockenbad |
Material | Eloxiertes Aluminium |
Typ | Block aus eloxiertem Aluminium |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Teströhrchen |