Learn More
IKA™ Blockthermostat 3
GREENER_CHOICE
Catalog Number p-8009543
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
220 bis 240/115/100 V, 50/60 Hz
Temperaturbereich (metrisch) Raumtemperatur bis 120 °C
Typ Trockenbad/Block
Anzahl Blöcke 3
Zeitschaltuhr Ja
Breite (metrisch) 151 mm
Höhe (metrisch) 73 mm
Elektrische Anforderungen 220 bis 240/115/100 V, 50/60 Hz
Spannung 220 bis 240/115/100 V
Wirkleistung 250 w
Frequenz 50/60 Hz