Learn More
IKA™ TROCKENEISKüHLER BESCHICHTET
Marke: IKA™ 0003742100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Zum Destillieren von Lösungsmitteln mit niedrigem Siedepunkt | |
Zum Destillieren von Lösungsmitteln mit niedrigem Siedepunkt |