Learn More
Nabertherm™ Trockenofen
Artikelnummer. 17308209 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 l
120 l
240 l
450 l
1050 l
Reglertyp:
B510
R7
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Reglertyp unitSize
17308209 60 l B510 1 Stück
17338209 120 l B510 1 Stück
17368209 240 l B510 1 Stück
17388209 240 l R7 1 Stück
17328219 450 l B510 1 Stück
17348219 450 l R7 1 Stück
17388219 1050 l B510 1 Stück
7 options
Artikelnummer. 17308209
Marke: Nabertherm™ TR065LN
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit ihrer maximalen Arbeitstemperatur von bis zu 300 °C und der Luftzirkulation erreichen die Öfen eine perfekte Temperaturgleichmäßigkeit, die deutlich besser ist als in Öfen der meisten Wettbewerber.
  • Max. Temperatur:300 °C
Spezifikation
Reglertyp B510
Kapazität (metrisch) 60 l
Temperatur (metrisch) 300 °C
Typ Trockenofen
Max. Einschublast 4
Anzahl Einschübe 1
Abmessungen (T x B x H) innen 450 x 390 x 350 mm
Abmessungen (L x B x H) 700 x 610 x 710 mm