Learn More
Nabertherm Trockenofen, Serie TR LS mit C450-Regler
Erreicht und behält eine perfekte Temperaturgleichförmigkeit bei. Kann für verschiedene Anwendungen wie Trocknen, Sterilisieren oder Warmlagerung verwendet werden.
7333.80 € - 9771.60 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 1539
Temperaturregelung C450
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15918500
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Nabertherm
TRS062CN
60 L Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15928500
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Nabertherm
TRS122CN
120 L Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15938500
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Nabertherm
TRS242CN
240 L Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Höchsttemperatur: 260 °C
  • Arbeitstemperaturbereich: +5 °C über Raumtemperatur bis zu 260 °C
  • Die Öfen TR 30 - TR 240 sind als Tischmodelle konzipiert
  • Die Öfen TR 450 und TR 1050 sind als Standmodelle konzipiert
  • Die horizontale Luftzirkulation führt zu einer Temperaturgleichförmigkeit, die besser als +/- 5 °C ist
  • Edelstahlkammer, Legierung 304 (AISI)/(DIN-Materialnr. 1.4301), rostbeständig und leicht zu reinigen
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
  • Großer Griff zum Öffnen und Schließen der Tür
  • Laden in mehreren Schichten mit abnehmbaren Gittern möglich (Anzahl der im Lieferumfang enthaltenen abnehmbaren Gitter, siehe Tabelle rechts)
  • Große, weit öffnende Schwenktür, rechts aufklappbar mit Schnellverschluss für Modelle TR 30 - TR 450
  • Doppelte Schwenktür mit Schnellverschluss für TR 1050
  • TR 1050 mit Transportrollen
  • Stufenlos einstellbarer Auspuff an der Rückwand mit Anwendung von vorne
  • PID-Mikroprozessorsteuerung mit Selbstdiagnosesystem
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
EN 1539
C450