Learn More
VITLAB™ Abtropfgestell, PS, 72 Stäben, Ablaufrinne und Auslaufstutzen, 450x630mm
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polystyrol |
| Form | Rechteckig |
| Sterilität | Steril |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Menge | 1/Packung |
| Länge (metrisch) | 630 mm |
| Produkttyp | Gestell zum Trocknen |
| Höhe (metrisch) | 630 mm |
| Breite (metrisch) | 450 mm |