Learn More
DSE Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 2C9F7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | DSE |
---|---|
Klon | 2C9F7 |
Konzentration | 1 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16896985
|
Proteintech
60041-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16886985
|
Proteintech
60041-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Description
Converts D-glucuronic acid to L-iduronic acid (IdoUA) residues.Specifications
DSE | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
dermatan sulfate epimerase, DS epimerase, DSE, DSEPI, SART 2, SART2 | |
Dse | |
IgM | |
Caprylic Acid Precipitation | |
Antibody |
2C9F7 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Mouse | |
Q8BLI4, Q9UL01 | |
212898, 29940 | |
DSE Fusion Protein Ag0695 | |
Primary | |
-20°C | |
DSE |