missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DSE Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 2C9F7, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Proteintech 60041-1-IG-150UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16886985

  • 329.85 € / 150 Mikroliter

Verfügbar ab
16-06-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Converts D-glucuronic acid to L-iduronic acid (IdoUA) residues.
Spezifikation

Spezifikation

DSE
2C9F7
Unconjugated
DSE
Liquid
Dse
DSE Fusion Protein Ag0695
Caprylic Acid Precipitation
RUO
Antibody
Monoclonal
Human, Mouse
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8BLI4, Q9UL01
dermatan sulfate epimerase, DS epimerase, DSE, DSEPI, SART 2, SART2
Mouse
IgM
150 μL
-20°C
Primary
212898, 29940
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation