missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
DSN1 Polyclonal antibody specifically detects DSN1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | DSN1 |
| Anwendungen | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | FITC |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | C20orf172, chromosome 20 open reading frame 172, dJ469A13.2, DSN1, MIND kinetochore complex component, homolog (S. cerevisiae), FLJ13346, hKNL-3, kinetochore null 3 homolog, kinetochore-associated protein DSN1 homolog, KNL3, MIS13MGC32987 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | DSN1, MIND kinetochore complex component, homolog. (Uniprot# Q9H410) |
| Reinigungsverfahren | Immunogen affinity purified |
| Menge | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?