Learn More
KGW Isotherm™ Dewargefäße aus Edelstahl, Typ DSS
Beschreibung
Der Deckel ist separat erhältlich; siehe KGW Isotherm Deckel (10166941).
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Lagerung und zum Transport von Flüssigstickstoff (LN2), Trockeneis (CO2) und anderen Kühlmitteln |
| Höhe (metrisch) | 225 mm |
| Kapazität (metrisch) | Gehäuse 1000mL |
| Innendurchmesser (metrisch) | 85 mm |
| Material | DSS Edelstahl |