missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DiversifiedBiotech DT Cryo-Spots 3/8 in. Durchmesser.
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30282320
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,375 x 0,375 in.
Packungsgröße:
4000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
30282320 0,375 x 0,375 in. 4000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30282320 Lieferant DiversifiedBiotech Lieferanten-Nr. DTCR4000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Formatiert für den Einsatz in den meisten Thermodirektdruckern mit uneingeschränkter Etikettierung

  • Direktthermisch Cryo-Tags™ sind so formatiert, dass sie mit den meisten Thermodirektdruckern funktionieren.
  • Beschriften Sie Ihre Proben schnell und einfach mit scharfem Text, klaren Barcodes oder einer Kombination aus beidem. Kryogene Etiketten eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Diversified Biotech empfiehlt die Label LIVE App zum Drucken in Verbindung mit dem mydpi Etikettendrucker.

Spezifikation

Klebstofftyp Abziehen und aufkleben, Acryl
Farbe Weiß
Ausführung Seidenmatt
Format Rolle
Material Polyolefin
Print Technology Direktthermisch
Produkttyp Hochreflektierendes Buchstabenetikett
Sterilität Unsteril
Abmessungen (L x B) 0,375 x 0,375 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,375 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,375 in.
Breite (metrisch) 0.95 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.