missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ DTNA Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15337534
Change view
Click to view available options
Menge:
400 μL
Packungsgröße:
400 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15337534 400 μL 400 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15337534 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA535120

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

DTNA Polyclonal Antibody for ICC/IF, IHC (P), Western Blot

The protein encoded by this gene belongs to the dystrobrevin subfamily of the dystrophin family. This protein is a component of the dystrophin-associated protein complex (DPC), which consists of dystrophin and several integral and peripheral membrane proteins, including dystroglycans, sarcoglycans, syntrophins and alpha- and beta-dystrobrevin. The DPC localizes to the sarcolemma and its disruption is associated with various forms of muscular dystrophy. Mutations in this gene are associated with left ventricular noncompaction with congenital heart defects. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen DTNA
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.45 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Gen DTNA
Gen-Zugriffsnummer Q9D2N4, Q9Y4J8
Gen-Alias 2210407P21Rik; a-DB-1; adbn; Alpha-dystrobrevin; D18S892E; DRP3; Dtn; Dtna; DTN-A; Dtna-ps1; dystrobrevin alpha; dystrobrevin alpha, pseudogene 1; dystrobrevin, alpha; dystrophin-related protein 3; Gm19389; LVNC1; RGD1561985
Gensymbole DTNA
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen KLH conjugated synthetic peptide between 692-721 amino acids from the C-terminal region of human DTNA.
Reinigungsverfahren Protein A, Antigen affinity chromatography
Menge 400 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 13527, 1837
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.