missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DTYMK Antibody (C12), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30279437 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30279437 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30279437 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP343393

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

DTYMK Monoclonal antibody specifically detects DTYMK in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen DTYMK
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon C12
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.01-2ug/mL, Immunohistochemistry 5-20 μg/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 5-20 μg/mL, Immunoprecipitation
Zusammensetzung 0.01 M PBS, pH 7.4, 50% glycerol
Gen-Alias CDC8TMPKTYMKPP3731, deoxythymidylate kinase (thymidylate kinase), dTMP kinase, EC 2.7.4.9, FLJ44192, MGC198617, thymidylate kinase
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Immunized with recombinant Mouse DTYMK (Uniprot#: P97930; Pro43∽Glu190)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1841
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.