Learn More
Thermo Scientific™ DualSpin Rotorkörper
Führen Sie Läufe mit gängigen klinischen IVD-Blutröhrchen, Gelröhrchen, 10 ml-Standardspritzen und 15 ml-Röhrchen mit dem Thermo Scientific™ DualSpin™ Rotor durch.
Marke: Thermo Scientific™ 75008813
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
Führen Sie Läufe mit gängigen klinischen IVD-Blutröhrchen, Gelröhrchen, 10 ml-Standardspritzen und 15 ml-Röhrchen mit dem Thermo Scientific™ DualSpin™ Rotor durch.
Spezifikation
Leichter Verbundstoff | |
Rotorgehäuse | |
accuSpin™ 8C Tisch-Zentrifuge |