Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dulcit, 97 %
Catalog Number p-7024155
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
608-66-2
C6H14O6
182.172
MFCD00064288
FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N
dulcitol, galactitol, dulcite, d-galactitol, dulcose, euonymit, melampyrin, melampyrit, d-dulcitol, 2r,3s,4r,5s-hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
11850
CHEBI:16813
(2R,3S,4R,5S)-Hexan-1,2,3,4,5,6-Hexol
C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
608-66-2
C6H14O6
182.172
MFCD00064288
FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N
dulcitol, galactitol, dulcite, d-galactitol, dulcose, euonymit, melampyrin, melampyrit, d-dulcitol, 2r,3s,4r,5s-hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
11850
CHEBI:16813
(2R,3S,4R,5S)-Hexan-1,2,3,4,5,6-Hexol
C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Dulcitol is important in studies related to cataract formation, hepatosplenμly and mental retardation. It is used as a substrate to identify, differentiate and characterize galactitol dehydrogenase(s). It is also used as a reference compound in analytical procedures developed to analyze sugar alcohols in plants and food.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dulcitol ist wichtig in Studien zur Kataraktbildung, Hepatosplenµ und mentalen Retardierung. Wird als Substrat zur Identifizierung, Differenzierung und Charakterisierung von Galacctitol-Dehydrogenase(n) verwendet. Wird auch als Referenzverbindung in Analyseverfahren verwendet, die zur Analyse von Zuckeralkoholen in Pflanzen und Lebensmitteln entwickelt wurden.
Löslichkeit
Wasserlöslich (30 g/l bei 14 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Unter trockenem Inertgas lagern. Es ist von Natur aus hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dulcitol
Schmelzpunkt 187°C to 191°C
Dichte 1.47
Siedepunkt 275°C to 280°C (1 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 1721903
Empfindlichkeit Hygroscopic
Merck Index 14,4332
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (30g/L at 14°C).
Formelmasse 182.17
Reinheit (%) 97%