Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Hydrometer in einfacher Form für die spezifische Dichte/relative Dichte (g/cm3): für Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser
Beschreibung
Erhältlich in einer Vielzahl von Modellen zur Messung der spezifischen Dichte/relativen Dichte (g/cm3) von Flüssigkeiten, die schwerer als Wasser sind, in verschiedenen Bereichen.
- Bleifreies Vorschaltgerät und Glas
- Individuell serialisiert
- Temperaturstandardisierung: 60 °F (15 °C)
Häufig verwendet in Branchen wie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Chemieindustrie, der Pharmaindustrie, dem Transportwesen, der Kältetechnik und mehr.
Zertifizierungen:
Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Genauigkeitserklärung, die die Rückverfolgbarkeit der Genauigkeit belegt. NIST Die Von einem US-amerikanischen Qualitätsteam in einem exklusiven, dreifach akkreditierten/registrierten Kalibrierlabor nach ISO/IEC 17025:2005 und A2LA (Zertifikat 2448.01) manuell geprüft; international anerkannt und von den Unterzeichnerstaaten der ILAC/MRA akzeptiert. ISO Anlage gemäß ISO 14001:2004 (Umweltmanagementsystem).
Lagerung:
Einfache Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort aufbewahrt werden. Sie sollten keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden.Bestellinformation
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±0,01 |
| Schritten | 0,01 |
| Zertifizierung/Konformität | Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung, die auf NIST rückführbar ist. Manuelle Inspektion durch das US-Qualitätsteam in exklusiven dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025:2005 und A2LA akkreditierten ) Kalibrierlabors (Zert. 2448.01); international anerkannt und von den Unterzeichnungsländern der ILAC/MRA akzeptiert und in der ISO 14001:2004 eingetragenen Einrichtung für das Umweltmanagementsystem niedergelassen. |
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Inhalt und Lagerung | Einfach geformte Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort gelagert werden. Sie dürfen keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser |
| Bereich der relativen Dichte | 1,000 bis 2,000 |