missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DuraCal™ Puffer, pH 10.01

Catalog Number p-8014372
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kostengünstige Wahl, da pro Kalibrierung nur ca. 20 ml Puffer verwendet wird.Hamilton™ DuraCal™ pH-Wert-Puffer Wert 10,01 besitzen Istwerte, die von einem für die pH-Wert-Messung akkreditierten DKD-Labor festgelegt wurden.

Komfortable 250mL und 500mL Flasche mit eingebautem Kalibrationsgefäss
Wirtschaftlich, da nur etwa 20mL Puffer pro Kalibration verbraucht werden
Zertifizierter pH Wert von einem für die pH Messung akkreditiertem DKD-Labor
Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM: „Certified Reference Material“)
Erstklassiges Zertifikat mit Rückführung auf internationale Standards
Zertifikate im Internet abrufbar auf http://www.hamiltoncompany.com/cert
Verfalldatum auf der Flasche
Unempfindlich gegenüber Mikroorganismen
Typ: DUCARAL pH-Puffer 10.01
Menge: 250mL
Farbe Gelb
pH 10.01
Physikalische Form Flüssig
Menge 250 mL
Lösungstyp Puffer
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'