Learn More
Moldex™ DuraMesh™ Einweg-Smart-FFP-Maske mit Ventex-Ventil™
Beschreibung
- FFP-Maske mit komfortabler Nasendichtung
- DuraMesh: Starke und dauerhafte Struktur, hält die Maske in Form
- ActivForm™: Kein Nasenclip erforderlich
- Schlaufenband mit Clip für schnelles, einfaches und sicheres An- und Ausziehen
- Getestet und zertifiziert nach EN 149:2001+A1:2009
- Schutzebene: FFP2 NR D
- FFP2: 10 x Arbeitsplatzgrenzwert
- NR [nicht wiederverwendbar]: Einweg-FFP. Bequem und langlebig während der gesamten Schicht.
- D: Diese Masken haben den optionalen Dolomiten-Verstopfungstest bestanden. Bessere Atembeständigkeit für längere Zeit.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 149:2001 + A1:2009 |
| Farbe | Weiß |
| Design Type | Atemschutz |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Filtertyp | FFP2S |
| Material | Dura-Mesh |
| Produkttyp | Smart FFP-Maske |
| Filtereffizienz | 6 % |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Laborzwecke, Schutz vor Staub, Nebel und Dämpfen |
| Menge | 20/Packung |
| Mehr anzeigen |