Learn More
Karl Hecht™ DURAN™ 250 ml-Enghals-Erlenmyerkolben
Artikelnummer. 10618861
Change view
Click to view available options
:
250 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10618861 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10618861 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 41940036
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit haltbaren und leicht ablesbaren weißen Graduierungsmarkierungen.
  • DIN ISO 1773
  • Mit Skala
  • Aus DURAN™ Borosilikatglas 3.3
  • 250 ml, Höhe 145 mm, Durchmesser 85 mm
Spezifikation
Farbe Klar
Innendurchmesser (metrisch) Hals 34 mm
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
Höhe (metrisch) 145 mm
Flaschenhalstyp Enghals
Produkttyp Erlenmeyerkolben
Graduated Ja
Bodenform Flach
Außendurchmesser (metrisch) 85 mm