Learn More
Karl Hecht™ DURAN™ 300 ml Erlenmeyerkolben mit hohlem Glasstopfen
Beschreibung
- Verstärkter, standardmäßiger, geschliffener Hals
- Gelenkgröße dauerhaft am Hals markiert
- Gelenkgröße von 29/32
- Aus DURAN™ Borosilikatglas vom Typ 3.3
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussmaterial | Glas |
| Kapazität (metrisch) | 300 ml |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Jodbestimmung |
| Flaschenhalstyp | Geschliffen, verstärkt |
| Standard-Konusverbindung | 29/32 |
| Graduated | Ja |
| Bodenform | Flach |
| Verschlusstyp | Hohl |