Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Übergangsstück, in Stopfenform
Kompakte Reduktion von Hülse auf Kern.
24.31 € - 331.00 €
Produktcode | Marke | Verbindungsgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verbindungsgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15864838
|
DWK Life Sciences
286576109 |
Sockel NS 14/23, Konus NS 19/26 |
297.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15874838
|
DWK Life Sciences
286576306 |
Sockel NS 14/23, Konus NS 24/29 |
310.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15884838
|
DWK Life Sciences
286576709 |
Sockel NS 19/26, Konus NS 24/29 |
308.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15894838
|
DWK Life Sciences
286576906 |
Sockel NS 29/32, Konus NS 14/23 |
331.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15911621
|
DWK Life Sciences
286576803 |
Sockel NS 19/26, Konus NS 29/32 |
310.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10131931
|
DWK Life Sciences
286576503 |
Socket NS 14/23, Cone NS 29/32 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
DURAN™ Adapter dienen dem Verbinden von zwei Bauteilen mit unterschiedlicher NS-Größe.Für die Reduktion von einer kleineren Hülse auf einen größeren Kern bei geringem Platzbedarf.- Kompakte Reduktion von Hülse auf Kern
- Durch kompakte Bauform beansprucht dieses Übergangsstück nur wenig Platz
- Stopfenform
Spezifikation
10/Pk. | |
fest |