missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
DURAN™ Engler-Rohkolben sind für die Weiterverarbeitung zu DURAN™ Englerkolben gemäß ASTM D86 und DIN EN ISO 3405 vorgesehen.Englerkolben eignen sich durch die gleichmäßige Wandstärke ideal als Kochglas und für Destillationen.
- Mit Bördelrand
- Für die Weiterverarbeitung zu DURAN™ Englerkolben gemäß ASTM D86 und DIN EN ISO 3406
- Durch gleichmäßige Wandstärke ideal als Kochglas und für Destillationen geeignet
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Basis | 73 mm |
| Kapazität (metrisch) | 150 mL |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Weiterverarbeitung; Erhitzen |
| Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?