Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Engler-Rohkolben, mit Bördelrand
Artikelnummer. 15291779 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
125 mL
150 mL
Packungsgröße:
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15291779 125 mL 10 Stück
11679888 150 mL 10 Stück
15281779 100 mL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15291779 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 216512805
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Weiterverarbeitung.
DURAN™ Engler-Rohkolben sind für die Weiterverarbeitung zu DURAN™ Englerkolben gemäß ASTM D86 und DIN EN ISO 3405 vorgesehen.Englerkolben eignen sich durch die gleichmäßige Wandstärke ideal als Kochglas und für Destillationen.
  • Mit Bördelrand
  • Für die Weiterverarbeitung zu DURAN™ Englerkolben gemäß ASTM D86 und DIN EN ISO 3406
  • Durch gleichmäßige Wandstärke ideal als Kochglas und für Destillationen geeignet
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Basis 68 mm
Kapazität (metrisch) 125 mL
Material Borosilikatglas 3.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Weiterverarbeitung; Erhitzen
Anzahl pro Packung 10 St./Packung