Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ Zylinder mit Rundboden, für Mantelgefäße, Rand abgesprengt, Ohne Bedruckung
Artikelnummer. 10503622 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
105 mm
130 mm
160 mm
185 mm
215 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10503622 105 mm 1 Stück
10315491 130 mm 1 Stück
10559181 160 mm 1 Stück
10040031 185 mm 1 Stück
10599181 215 mm 1 Stück
10385581 250 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10503622 Lieferant DWK Life Sciences™ Lieferanten-Nr. 210274771
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verarbeitung als Reaktionsgefäß.
DURAN™ Zylinder mit Rundboden überzeugen durch eine gute Wandstärkenverteilung und ermöglichen die kostengünstige Herstellung von Reaktionsgefäßen mit reproduzierbarer Geometrie.Zur Druckbeständigkeit beachten Sie bitte unsere Hinweise im technischen Anhang des Laborglas Katalogs.Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.
  • Für Mantelgefäße Rand abgesprengt
  • Bauteil zur Weiterverarbeitung zu Reaktionsgefäßen
  • kostengünstige Herstellung von Reaktionsgefäßen mit reproduzierbarer Geometrie
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung ja
Außendurchmesser (metrisch) 105 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verarbeitung als Reaktionsgefäß
Enthält 1/Packung
Innentiefe (metrisch) 4 mm Wandstärke
Material Borosilikatglas (3.3)