Learn More
Karl Hecht™ Erlenmeyerkolben mit hohlem NS-Glasstopfen
Beschreibung
- Aus langlebigem Duran™ Borosilikatglas 3.3.
- Graduiert.
- Verstärkter, geschliffener Hals mit Standardschliff.
- Hohler Stopfen aus NS-Glas.
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussmaterial | Glas |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Enthält | Hohler Glasstopfen |
| Standard-Konusverbindung | NS 19/26 |
| Graduated | Ja |
| Verschlusstyp | NS-Stopfen |
| Verschlussgröße | NS 19/26 |