Learn More
Karl Hecht™ DURAN™ Weithals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 10586142
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10586142 1000 ml -
10195751 100 ml 1 Stück
10738482 500 ml -
10479591 200 ml 1 Stück
10318821 250 ml -
10629621 300 ml -
10728642 25 ml -
10619431 50 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10586142 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 41941054
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für das sichere und einfache Mischen, Ausgießen und Einlagern von Chemikalien im Labor. Karl Hecht™ Assistent™ DURAN™ Weithals-Erlenmeyerkolben mit Messlehre werden aus robustem Material hergestellt. DURAN Borosilikatglas 3.3.
  • Gemäß DIN 12385
  • In einer Auswahl an Kapazitäten lieferbar
  • Der weite Hals ermöglicht einen einfachen Zugang zum Inhalt
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN 12385
Außendurchmesser (metrisch) Hals 50 mm
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Höhe (metrisch) 220 mm
Mouth Style Weit
Außendurchmesser (metrisch) 131 mm