Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ Bottle Tag, GL 45, aus Silikon
32.95 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
GL 45, acht Farben
Beschreibung
Die farbigen GL 45 Bottle Tags sind eine elegante Lösung zur Kennzeichnung von Laborflaschen. Die Bottle Tags können leicht und sicher um den Hals der YOUTILITY™ Flasche angebracht werden, auch wenn die Flasche bereits mit einem Schraubverschluss versehen ist. Die Bottle Tags sind mit Hilfe einer Lasche auch mit Handschuhen einfach zu entfernen.
- In verschiedenen Farben erhältlich zur eindeutigen Unterscheidung und Identifikation von Laborflaschen
- Können dank ihrer Elastizität leicht und sicher um den Hals der Flasche angebracht werden, auch wenn die Flasche bereits mit einem Schraubverschluss versehen ist
- Mit Hilfe einer Lasche sowohl ohne als auch mit Handschuhen einfach zu entfernen
- Chemisch widerstandsfähig, hitzebeständig und wiederverwendbar
- Kompatibel mit allen GL 45 Gewinden und dadurch vielseitig einsetzbar
Spezifikation
Farbe | acht Farben, jeweils zwei Stück |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Farbcodierung und Identifizierung |
Material | Silikon |
Menge | 16/Packung |
Gewindegröße (metrisch) | GL 45 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |