Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Bürettenöhrchen mit blauen Graduierungen
Büretten-Baugruppe mit Bürette und separatem PTFE-Hahn mit PP-Spitze. Fisher Scientific – Ausgezeichnet für die Titration genauer Mengen chemischer Lösungen im Labor.
Marke:  Hirschmann™ 3071260
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13177959
  • 47.60 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kurze Leitung
  • Blaue Graduierung
Spezifikation
Spezifikation
Bürettenröhrchen DURAN™, blaue Graduierung, für Büretten-Absperrhahn (890 10 76)
10 ml
2/Packung
Bürettenröhrchen
8 mm
500 mm
±0,03 mL