Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Zentrifugenglas, mit Spitzboden, Winkel 60°
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
Eine der wichtigsten verfahrentechnischen Grundmethodiken ist die Stoffgemischtrennung. Zu dieser Arbeitsmethodik zählt u. a. das Zentrifugieren, welches das Konzept der Massenträgheit ausnutzt. Ein zu trennendes Stoffgemisch wird in Zentrifugengläsern abgefüllt in einer Zentrifuge platziert und in Rotation versetzt. Aufgrund der hohen Rotationsgeschwindigkeit werden schwerere Teilchen rascher und weiter weg nach außen gedrückt als die leichteren. Man erzielt so eine Stofftrennung aufgrund der Masse bzw. Dichte der einzelnen Stoffkomponenten.
- Sehr beständig gegen mechanische Belastung
- Durch den Spitzboden können auch geringe Feststoffmengen leicht gesammelt und abgetrennt werden
- Der Winkel von 60° ermöglicht das Erkennen geringer Feststoffmengen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 25 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Zur Verwendung mit | Zentrifugation; Trennung verschiedener Partikel aufgrund unterschiedlicher Massenträgheit (Dichte); Trennung von Materialien durch Ausnutzung der Zentrifugalkraft |
| Menge | 10 St./Packung |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Durchmesser (metrisch) | 24 mm |