Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Zentrifugenglas, mit Spitzboden, Winkel 60°
Artikelnummer. 11840960 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 mL
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11840960 50 mL -
11830960 25 mL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11840960 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 216111705
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zentrifugengläser werden beim Zentrifugieren angewendet. Hierbei erfolgt eine Stoffgemischtrennung aufgrund der Dichte der Einzelkomponenten.
Eine der wichtigsten verfahrentechnischen Grundmethodiken ist die Stoffgemischtrennung. Zu dieser Arbeitsmethodik zählt u. a. das Zentrifugieren, welches das Konzept der Massenträgheit ausnutzt. Ein zu trennendes Stoffgemisch wird in Zentrifugengläsern abgefüllt in einer Zentrifuge platziert und in Rotation versetzt. Aufgrund der hohen Rotationsgeschwindigkeit werden schwerere Teilchen rascher und weiter weg nach außen gedrückt als die leichteren. Man erzielt so eine Stofftrennung aufgrund der Masse bzw. Dichte der einzelnen Stoffkomponenten.
  • Sehr beständig gegen mechanische Belastung
  • Durch den Spitzboden können auch geringe Feststoffmengen leicht gesammelt und abgetrennt werden
  • Der Winkel von 60° ermöglicht das Erkennen geringer Feststoffmengen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Zur Verwendung mit Zentrifugation; Trennung verschiedener Partikel aufgrund unterschiedlicher Massenträgheit (Dichte); Trennung von Materialien durch Ausnutzung der Zentrifugalkraft
Menge 10 St./Packung
Autoklavierbar Autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) 34 mm