Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Klasse AS Büretten mit weißen Graduierungen
Hervorragend geeignet für das Dosieren von gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Aus langlebigem DURAN™-Glas
242.00 € - 258.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Gerader Absperrhahn |
---|---|
Farbe | Bernsteinfarben |
Länge (metrisch) | 500 mm |
Material | Glas |
Höhe (metrisch) | Skalenlänge: 500 mm |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Material des Sperrhahns | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Material des Sperrhahns | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13197979
|
Hirschmann™
3150160 |
10 ml | Gerader Glashahn |
242.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13127989
|
Hirschmann™
3150260 |
10 ml | PTFE |
258.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13107989
|
Hirschmann™
3150170 |
25 ml | Glas |
242.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13117989
|
Hirschmann™
3150175 |
50 ml | Glas |
242.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Bernsteinfarbenes Glas
- Hauptringgraduierung
- Mit weißer Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 385
- Gerader Absperrhahn
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
Gerader Absperrhahn | |
500 mm | |
Skalenlänge: 500 mm | |
Gerade | |
Klasse AS |
Bernsteinfarben | |
Glas | |
Hauptpunkte-Ringteilung | |
Bürette | |
DIN EN ISO 385 |