Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Klasse AS Büretten mit weißen Graduierungen
Hervorragend geeignet für das Dosieren von gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Aus langlebigem DURAN™-Glas
Marke: Hirschmann™ 3150170
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Bernsteinfarbenes Glas
- Hauptringgraduierung
- Mit weißer Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 385
- Gerader Absperrhahn
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
Gerader Absperrhahn | |
25 ml | |
Glas | |
Skalenlänge: 500 mm | |
Gerade | |
±0,03 ml | |
Klasse AS |
Bernsteinfarben | |
500 mm | |
0,05 ml | |
Weiß | |
Glas | |
Bürette | |
DIN EN ISO 385 |