Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Büretten der Klasse B mit blauen Graduierungen und Schellbach-Linie
Beschreibung
- Schellbach
- Kurze Leitung
- Mit blauer Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 385
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Länge (metrisch) | 500 mm |
| Graduierungen | 0,02 ml |
| Höhe (metrisch) | Skalenlänge: 500 mm |
| Enthält | Seitlicher Absperrhahn |
| Umfang | Blau |
| Sperrhahn | lateral |
| Material des Sperrhahns | Glas |
| Toleranz | ±0,03 mL |
| Typ | Schellbach Bürette |
| Mehr anzeigen |