Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Büretten der Klasse B mit blauen Graduierungen und Schellbach-Linie
Artikelnummer. 13167969
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
Sperrhahn:
Gerade
lateral
Material des Sperrhahns:
Glas
PTFE
Packungsgröße:
2 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Sperrhahn Material des Sperrhahns unitSize
13167969 10 ml Gerade Glas -
13197969 10 ml Gerade PTFE 2 Stück
13157989 10 ml lateral Glas 2 Stück
13187989 10 ml lateral PTFE 2 Stück
13177969 25 ml Gerade Glas 2 Stück
13107979 25 ml Gerade PTFE 2 Stück
13197989 25 ml lateral PTFE 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 13167969 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 3110160
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für das Dosieren von gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Aus langlebigem DURAN™-Glas
  • Schellbach
  • Kurze Leitung
  • Mit blauer Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 385
    Spezifikation
    Kapazität (metrisch) 10 ml
    Länge (metrisch) 500 mm
    Graduierungen 0,02 ml
    Höhe (metrisch) Skalenlänge: 500 mm
    Enthält Gerader Absperrhahn
    Umfang Blau
    Sperrhahn Gerade
    Material des Sperrhahns Glas
    Toleranz ±0,03 mL
    Typ Schellbach Bürette
    Class Klasse B
    Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 385