Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Büretten der Klasse B mit blauen Graduierungen und Schellbach-Linie
Hervorragend geeignet für das Dosieren von gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Aus langlebigem DURAN™-Glas
Marke: Hirschmann™ 3110270
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Schellbach
- Kurze Leitung
- Mit blauer Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 385
Spezifikation
25 ml | |
0,05 ml | |
Gerader Absperrhahn | |
Gerade | |
±0,045 ml | |
Klasse B |
500 mm | |
Skalenlänge: 500 mm | |
Blau | |
PTFE | |
Schellbach Bürette | |
DIN EN ISO 385 |