missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Klare DURAN™ Reagenzflaschen mit Skala
Click to view available options
Fassungsvermögen:
100 ml
250 ml
Beschreibung
- Transparentes Glas für hervorragende Sichtbarkeit des Inhalts
- Mit Gewinde nach ISO
- Autoklavierbar
Spezifikation
Fassungsvermögen | 100 ml |
Verschlussgröße | GL45 |
Farbe | Klar |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung von Reagenzien |
Closure Included | Nein |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'