Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ansetzflasche, Erlenmeyerform, weithalsig
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
Sollen größere Lösungsmittelmengen oder Tinkturen angesetzt werden, so wird ein Gefäß benötigt, das diesen Anforderungen genüge trägt. Dickwandige, leicht konische Gefäße eignen sich hier hervorragend und so ist die Ansetzflasche das Gefäß der Wahl.
- Der weite Hals ermöglicht ein komfortables Befüllen und Reinigen
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Basis | 190 mm |
| Kapazität (metrisch) | 3000 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vorbereitung größerer Mengen von Lösung und Tinkturen; Mischen mehrerer Komponenten; Heizen; Verdünnung von Lösungen |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Graduated | Nein |