Learn More
DWK Life Sciences Guko-Satz, aus EPDM, konische Gummidichtungen, für Saugflaschen
Die Gummimanschette wird benötigt um eine Gasdichtigkeit bei einer Vakuumfiltration zu erzielen.
Marke: DWK Life Sciences 292020001
51.39 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.14220kg
Beschreibung
Um einen Filter und eine Saugflasche miteinander verbinden zu können, wird eine Gummimanschette benötigt, die beide Glasteile einerseits vor Bruch schützt und andererseits diese gasdicht verbindet. Diese Gasdichtheit wird benötigt um eine Vakuumfiltration durchführen zu können.- Zum dichten Abschluss bei Vakuumfiltrationen
- Konische Gummidichtungen
- Für Saugflaschen
Spezifikation
8 Gukos, Größe 22 bis 84 | |
Dichtung; Filtrieren | |
ja |
EPDM | |
1/Packung |