Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kristallisierschalen mit Ausguss
An excellent option for crystallization, heating and cooling baths and microscale experiments in the laboratory.
Marke:  DWK Life Sciences 213115904
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.42000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10759101
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Acc. to DIN 12338
  • Transparent with labelling patch
  • Glass Type I/neutral glass as per USP, EP and JP
  • Autoclavable
  • Available in a range of capacities
Spezifikation
Spezifikation
Ja
2 l
Round
90 mm
Flat
Glass
Kristallisationsschale mit Ausguss
190 mm