Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kulturröhrchen, mit DIN Gewinde, und Schraubverschluss aus PBT
Kulturröhrchen mit DIN-Gewinde und Schraubkappen dienen zur Anzucht von Kulturen aus Flüssigmedien sowie zur Lagerung unter sterilen Bedingungen.
Marke: DWK Life Sciences 261351258
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.75000kg
Beschreibung
Die In-vitro Kultivierung von tierischen und pflanzlichen Zellen in einem Nährmedium ist ein wesentlicher Bestandteil heutiger Forschung im Bereich der Mikrobiologie. Diese Kultivierungsansätze können in unterschiedlichen Maßstäben stattfinden - entsprechend werden die Ansatzgefäße ausgewählt. Für Testläufe werden somit eher kleine Gefäße wie Kulturröhrchen benutzt. Die Original DURAN™ Kulturröhrchen zeichnen sich aufgrund ihrer gleichmäßigen Wandstärkenverteilung durch eine minimale Wärmeausdehnung sowie eine hierdurch bedingte hohe Temperaturwechselbständigkeit aus. Sie sind daher auch besonders für Arbeiten bei sehr hohen Temperaturen und schnellen Temperaturwechseln geeignet.- Mit DIN Gewinde und Schraubverschluss aus PBT für luftdichtes Verschließen (optional auch ohne Schraubverschluss erhältlich)
- Hohe Dichtigkeit durch PTFE-beschichtete Silikondichtung
- Kultivierung, Lagerung und Transport von kleinen Flüssigkeitsmengen
Spezifikation
Growth of Microorganisms; Storage and Transport of Small Quantities of Liquids and Sterile Cultures; Working with Cell Culture Media Under Sterile Conditions in Biosafety Cabinets and Clean Hoods | |
50/Pk. | |
Ja | |
13 mm | |
Borosilicate Glass (3.3), PBT, PTFE |
mit Schraubverschluss | |
GL 14 | |
9 mL | |
100 mm |