Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kulturröhrchen, mit DIN Gewinde, und Schraubverschluss aus PBT
Kulturröhrchen mit DIN-Gewinde und Schraubkappen dienen zur Anzucht von Kulturen aus Flüssigmedien sowie zur Lagerung unter sterilen Bedingungen.
Marke:  DWK Life Sciences 261352451
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.75000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11660039
  • 329.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die In-vitro Kultivierung von tierischen und pflanzlichen Zellen in einem Nährmedium ist ein wesentlicher Bestandteil heutiger Forschung im Bereich der Mikrobiologie. Diese Kultivierungsansätze können in unterschiedlichen Maßstäben stattfinden - entsprechend werden die Ansatzgefäße ausgewählt. Für Testläufe werden somit eher kleine Gefäße wie Kulturröhrchen benutzt. Die Original DURAN™ Kulturröhrchen zeichnen sich aufgrund ihrer gleichmäßigen Wandstärkenverteilung durch eine minimale Wärmeausdehnung sowie eine hierdurch bedingte hohe Temperaturwechselbständigkeit aus. Sie sind daher auch besonders für Arbeiten bei sehr hohen Temperaturen und schnellen Temperaturwechseln geeignet.
  • Mit DIN Gewinde und Schraubverschluss aus PBT für luftdichtes Verschließen (optional auch ohne Schraubverschluss erhältlich)
  • Hohe Dichtigkeit durch PTFE-beschichtete Silikondichtung
  • Kultivierung, Lagerung und Transport von kleinen Flüssigkeitsmengen
Spezifikation
Spezifikation
34 mL
Borosilikatglas (3,3), PBT, PTFE
mit Schraubverschluss
GL 18
20 mm
150 mm
Wachstum von Mikroorganismen; Lagerung und Transport kleiner Mengen von Flüssigkeiten und sterilen Kulturen; Arbeiten mit Zellkulturmedien unter sterilen Bedingungen in mikrobiologischen Sicherheitswerkbänken und -hauben
50/Packung