missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyerkolben, mit DIN-Gewinde

Durch die konische Form ideal zum Mischen von Flüssigkeiten geeignet. Das Schraubgewinde ermöglicht einen dichten Verschluss des Kolbens.

Marke:  DWK Life Sciences 218032402

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.60000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11639898

  • 273.00 € / 10 Stück


Verfügbar ab
11-03-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Die Original DURAN™ Erlenmeyerkolben sind aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften, wie sehr gute chemische Resistenz, nahezu inertes Verhalten und einer hohen Gebrauchstemperatur prädestiniert für den Einsatz im Laborbereich. Zudem zeichnen sie sich aufgrund ihrer gleichmäßigen Wandstärkenverteilung durch eine minimale Wärmeausdehnung sowie eine hierdurch bedingte hohe Temperaturwechselbeständigkeit aus. DURAN™ Erlenmeyerkolben sind daher besonders für Arbeiten bei sehr hohen Temperaturen und schnellen Temperaturwechseln geeignet.
  • Die konische Form erleichtert das Mischen
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
  • Der Kolben kann mit einem PBT-Verschluss oder Membran-Verschluss (Gasaustausch möglich) verschlossen werden
Spezifikation

Spezifikation

ja
64 mm
Boro 3.3
10/Pk.
Ohne Kappe
100 mL
Media Preparation and Cultivation; Storing and Transport; Mixing Several Components; Heating ; Diluting Solutions; Measuring Liquid Amounts
GL 25
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation