Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyerkolben, mit DIN-Gewinde
Durch die konische Form ideal zum Mischen von Flüssigkeiten geeignet. Das Schraubgewinde ermöglicht einen dichten Verschluss des Kolbens.
286.81 € - 728.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kultivierung; Lagerung und Transport; Mischen mehrerer Komponenten; Erhitzen; Verdünnen von Lösungen; Messen von Flüssigkeitsmengen; Lieferung mit oder ohne Verschluss |
Anzahl pro Packung | 10/Pk. |
Autoklavierbar | ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11736988
|
DWK Life Sciences
218033653 |
250 mL | Mit PBT-Kappe |
492.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11736958
|
DWK Life Sciences
218034452 |
500 mL | Mit PBT-Kappe |
550.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11810700
|
DWK Life Sciences
218032451 |
100 mL | Mit PBT-Kappe |
470.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11820700
|
DWK Life Sciences
218035457 |
1000 mL | Mit PBT-Kappe |
728.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11649898
|
DWK Life Sciences
218033604 |
250 mL | Ohne Verschluss |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Die Original DURAN™ Erlenmeyerkolben sind aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften, wie sehr gute chemische Resistenz, nahezu inertes Verhalten und einer hohen Gebrauchstemperatur prädestiniert für den Einsatz im Laborbereich. Zudem zeichnen sie sich aufgrund ihrer gleichmäßigen Wandstärkenverteilung durch eine minimale Wärmeausdehnung sowie eine hierdurch bedingte hohe Temperaturwechselbeständigkeit aus. DURAN™ Erlenmeyerkolben sind daher besonders für Arbeiten bei sehr hohen Temperaturen und schnellen Temperaturwechseln geeignet.- Die konische Form erleichtert das Mischen
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- Der Kolben kann mit einem PBT-Verschluss oder Membran-Verschluss (Gasaustausch möglich) verschlossen werden
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Kultivierung; Lagerung und Transport; Mischen mehrerer Komponenten; Erhitzen; Verdünnen von Lösungen; Messen von Flüssigkeitsmengen; Lieferung mit oder ohne Verschluss | |
10/Pk. | |
ja |