Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyerkolben mit Standardschliff
Artikelnummer. 11756268 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Gewindegröße:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Gewindegröße unitSize
11756268 50 mL NS 29/32 10 Stück
15231889 100 mL NS 19/26 10 Stück
15251889 100 mL NS 29/32 10 Stück
15261889 200 mL NS 29/32 10 Stück
15271889 250 mL NS 24/29 10 Stück
15281889 250 mL NS 29/32 10 Stück
15291889 250 mL NS 45/40 10 Stück
11850620 300 mL NS 29/32 10 Stück
15201899 500 mL NS 29/32 10 Stück
15231899 1000 mL NS 29/32 10 Stück
15241889 100 mL NS 24/29 10 Stück
15211899 500 mL NS 45/40 10 Stück
15201889 25 mL NS 14/23 10 Stück
15221899 1000 mL NS 24/29 10 Stück
10385051 50 mL NS 19/26 1 Stück
15221889 50 mL NS 14/23 10 Stück
10273451 500 mL NS 24/29 10 Stück
15211889 50 mL NS 24/29 10 Stück
15241899 1000 mL NS 45/40 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 11756268 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 241931906
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erlenmeyerkolben mit Normschliff ermöglichen u. a. die Lagerung einer Lösung durch den dichten Verschluss des Gefäßes.
Aufgrund ihrer großen Standfläche eignen sich Erlenmeyerkolben z. B. zum Ansetzen von Lösungen und deren Lagerung. Der zusätzliche Schliff ermöglicht einen dichten Verschluss des Gefäßes.
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
  • Die konische Form erleichtert das Mischen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Basis 51 mm
Kapazität (metrisch) 50 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mischen mehrerer Komponenten; Verdünnung von Lösungen; Messen von Flüssigkeitsmengen; Heizen; Volumengrößen 50 ml (NS 24/29), 100 ml (NS 24/29), 200 ml (NS 29/32), 250 ml (NS 45/40), 300 ml (NS 29/32), 500 ml (NS 45/40) und 1.000 ml (NS 45/40), entsprechen nicht DIN ISO
Anzahl pro Packung 10 St./Packung
Gewindegröße NS 29/32