Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Abdampfschale, mit Ausguss
Die weite, offene Form der Abdampfschale erzeugt eine große Flüssigkeitsoberfläche, welche das Verdampfen von überschüssigen Lösungsmitteln begünstigt.
Marke: DWK Life Sciences 213013202
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15000kg
Beschreibung
Substanzen und Flüssigkeiten in andere Aggregatzustände zu überführen und somit weiterführende Reaktionen einzuleiten, ist für die tägliche Arbeit im Labor sehr wichtig. Für diese Tätigkeiten werden die unterschiedlichsten Gefäße, Apparaturen und Geräte verwendet.- Präziser Ausguss für sauberes Arbeiten
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Borosilikatglas (3.3) | |
Evaporation of Liquids; Preparation of Concentrated Solutions; Prevention of Solvent Condensation on Glass Walls | |
10/Pk. |
50 mm | |
Ohne Schriftfeld. | |
15 mL |