Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Expansionsstück, Hülse/Kern
Expansion von Hülse auf Kern.
Marke:  DWK Life Sciences 286543203
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04800kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10142021
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Adapter dienen dem Verbinden von zwei Bauteilen mit unterschiedlicher NS-Größe.DURAN™ Expansionsstücke ermöglichen die Verbindung von einer größeren Hülse auf einen kleineren Kern.
  • Expansionsstücke ermöglichen die Verbindung von einer kleineren Hülse auf einen größeren Kern und so den Einsatz unterschiedlich großer Schliffbauteile
Spezifikation
Spezifikation
10/Pk.
Connection of two components with different standard ground joint sizes
Socket NS 24/29, Cone NS 45/40